Tetrahydropyran-4-boronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361629-1G OR361629-5G
APOSOR361629-1GEA 97.3 EUR
APOSOR361629-1G APOSOR361629-5G
Tetrahydropyran-4-boronsäurepinakolester 95+%
Tetrahydropyran-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₂₁BO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11506065
CAS-Nummer: 1131912-76-9