1-(Toluol-4-sulfonyl)indol-3-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-tosyl-1H-indole
OR361656-1G OR361656-25G OR361656-5G
APOSOR361656-1GEA 151 EUR
APOSOR361656-1G APOSOR361656-25G APOSOR361656-5G
1-(Toluol-4-sulfonyl)indol-3-boronsäurepinakolester
1-(Toluol-4-sulfonyl)indol-3-boronsäurepinakolester
Formel: C₂₁H₂₄BNO₄S
Molecular Weight: 397,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08063118
CAS-Nummer: 1073354-51-4