3,4,5-Trichlorphenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4,5-Trichlorophenylboronic acid,pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3,4,5-trichlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361673-1G OR361673-5G
APOSOR361673-1GEA 92.8 EUR
APOSOR361673-1G APOSOR361673-5G
3,4,5-Trichlorphenylboronsäurepinakolester 96%
3,4,5-Trichlorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₄BCl₃O₂
Molecular Weight: 307.41 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11504973
CAS-Nummer: 942069-95-6