5-Carboxy-2-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Borono-4-methoxybenzoic acid
OR3620-1G OR3620-500MG
APOSOR3620-1GEA 267 EUR
APOSOR3620-1G APOSOR3620-500MG
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronsäure 98%
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₅
Schmelzpunkt: 207…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203261
CAS-Nummer: 730971-32-1