5-Bromanthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
OR3626-100G OR3626-25G
APOSOR3626-100GEA 34.8 EUR
APOSOR3626-100G APOSOR3626-25G
5-Bromanthranilsäure 98%
5-Bromanthranilsäure
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 342
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007823
CAS-Nummer: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01389