4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-(2-Bromoethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR3628-5G
APOSOR3628-5GEA
217
EUR
APOSOR3628-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₂₀BBrO₃ Molecular Weight: 327,03 g/mol Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027285 CAS-Nummer: 913836-27-8 |