2,4,6-Trimethoxyanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3630-1G
OR3630-250MG
APOSOR3630-1GEA
0
EUR
APOSOR3630-1G
APOSOR3630-250MG
2,4,6-Trimethoxyanilin
2,4,6-Trimethoxyanilin
Formel:
C₉H₁₃NO₃ Siedepunkt: 125…127 °C/0,1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017165 CAS-Nummer: 14227-17-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |