6-Brom-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-4-quinolinol, 6-Bromo-4-hydroxyquinoline
OR3631-1G OR3631-5G
APOSOR3631-1GEA 0 EUR
APOSOR3631-1G APOSOR3631-5G
6-Brom-4-chinolinol
6-Bromoquinolin-4-ol
Formel: C₉H₆BrNO
Molecular Weight: 224.0540 g/mol
Schmelzpunkt: 281…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272435
CAS-Nummer: 145369-94-4