4-Chlor-2,6-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3632-100MG OR3632-250MG
APOSOR3632-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR3632-100MG APOSOR3632-250MG
4-Chlor-2,6-dimethylchinolin
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Molecular Weight: 191.6568 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272394
CAS-Nummer: 6270-08-2