D(-)-Isoleucin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2R,3R)-(-)-α-Amino-β-methylvaleriansäure, (2R,3R)-(-)-2-Amino-3-methylpentansäure, (2R,3R)-(-)-Isoleucin, H-D-Ile-OH
OR36341-1G OR36341-5G
APOSOR36341-1GEA 217 EUR
APOSOR36341-1G APOSOR36341-5G
D(-)-Isoleucin
D(-)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Schmelzpunkt: 265…274 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064221
CAS-Nummer: 319-78-8