N(α)-Boc-L-histidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR36354-100G OR36354-25G
APOSOR36354-100GEA 0 EUR
APOSOR36354-100G APOSOR36354-25G
N(α)-Boc-L-histidin
N(α)-Boc-L-histidin
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065576
CAS-Nummer: 17791-52-5