Fmoc-Cys(StBu)-OH
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-S-(tert-butylthio)-L-cysteine
OR36369-25G
APOSOR36369-25GEA
632
EUR
APOSOR36369-25G
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Formel:
C₂₂H₂₅NO₄S₂ Molecular Weight: 431,565 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042617 CAS-Nummer: 73724-43-3 |