4-Chlor-8-methylchinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3637-100MG OR3637-250MG
APOSOR3637-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR3637-100MG APOSOR3637-250MG
4-Chlor-8-methylchinolin 97%
4-Chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272330
CAS-Nummer: 18436-73-2