4-Amino-6-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3658-1G OR3658-5G
APOSOR3658-1GEA 335 EUR
APOSOR3658-1G APOSOR3658-5G
4-Amino-6-methoxy-2-methylchinolin
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molecular Weight: 188,23 g/mol
Schmelzpunkt: 202…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00552889
CAS-Nummer: 104217-23-4