Methyl-4-formylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
OR3659-100G OR3659-25G
APOSOR3659-100GEA 40.6 EUR
APOSOR3659-100G APOSOR3659-25G
Methyl-4-formylbenzoat
Methyl-4-formylbenzoat
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164,16 g/mol
Siedepunkt: 265 °C
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006950
CAS-Nummer: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5