4-Methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)boran, 4-Methoxybenzolboronsäure
OR3665-100G OR3665-25G OR3665-500G
APOSOR3665-100GEA 53.8 EUR
APOSOR3665-100G APOSOR3665-25G APOSOR3665-500G
4-Methoxyphenylboronsäure
4-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Molecular Weight: 151,96 g/mol
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039139
CAS-Nummer: 5720-07-0