7-Bromindol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 7-Bromo-1H-indole

OR3667-5G OR3667-1G
APOSOR3667-5GEA 42.2 EUR
APOSOR3667-5G APOSOR3667-1G
7-Bromindol 97%
7-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799492
CAS-Nummer: 51417-51-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR