(6-Brom-2-pyridinyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
OR3668-25G
OR3668-5G
APOSOR3668-25GEA
192
EUR
APOSOR3668-25G
APOSOR3668-5G
(6-Brom-2-pyridinyl)methanol 95%
(6-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol Siedepunkt: 246 °C Schmelzpunkt: 34…39 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039884 CAS-Nummer: 33674-96-3 |