2-Iodpyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3669-1G
OR3669-25G
OR3669-5G
APOSOR3669-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3669-1G
APOSOR3669-25G
APOSOR3669-5G
2-Iodpyrazin
2-Iodopyrazine
Formel:
C₄H₃IN₂ Molecular Weight: 205.99 g/mol Siedepunkt: 109…110 °C/34mmHg Dichte: 2.086 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319019 CAS-Nummer: 32111-21-0 |