6,8-Dichlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3683-1G OR3683-250MG
APOSOR3683-1GEA 24.8 EUR
APOSOR3683-1G APOSOR3683-250MG
6,8-Dichlorimidazo[1,2-a]pyridin
6,8-Dichlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06761692
CAS-Nummer: 858516-69-5