(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR3686-250MG OR3686-500MG OR3686-1G
APOSOR3686-250MGEA 178 EUR
APOSOR3686-250MG APOSOR3686-500MG APOSOR3686-1G
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
Molecular Weight: 112.13 g/mol
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06202901
CAS-Nummer: 45533-87-7