2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR3688-1G
OR3688-250MG
APOSOR3688-1GEA
43.5
EUR
APOSOR3688-1G
APOSOR3688-250MG
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Formel:
C₈H₉N₃ Molecular Weight: 147.18 g/mol Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00464866 CAS-Nummer: 50593-30-1 |