1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3690-500MG OR3690-1G OR3690-5G
APOSOR3690-500MGEA 31.9 EUR
APOSOR3690-500MG APOSOR3690-1G APOSOR3690-5G
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Formel: C₈H₉N₃
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00456076
CAS-Nummer: 74728-65-7