4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3691-1G OR3691-5G OR3691-250MG
APOSOR3691-1GEA 59.6 EUR
APOSOR3691-1G APOSOR3691-5G APOSOR3691-250MG
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Formel: C₈H₉N₃
Schmelzpunkt: 211…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607935
CAS-Nummer: 952183-44-7