3-Hydroxyindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3695-250MG OR3695-100MG
APOSOR3695-250MGEA 364 EUR
APOSOR3695-250MG APOSOR3695-100MG
3-Hydroxyindol
3-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 480-93-3