Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3697-25G OR3697-5G OR3697-1G
APOSOR3697-25GEA 845 EUR
APOSOR3697-25G APOSOR3697-5G APOSOR3697-1G
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
Formel: C₁₄H₁₈O₆
Molecular Weight: 282.292 g/mol
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026908
CAS-Nummer: 3044-56-2