5-Chlor-2-methylindol
Lieferant: Apollo Scientific
OR3699-5G
APOSOR3699-5GEA 56.7 EUR
APOSOR3699-5G
5-Chlor-2-methylindol
5-Chloro-2-methylindole
Formel: C₉H₈ClN
Molecular Weight: 165,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005619
CAS-Nummer: 1075-35-0