4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370069-1G OR370069-5G
APOSOR370069-1GEA 300 EUR
APOSOR370069-1G APOSOR370069-5G
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine ≥98%
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine
Formel: C₅H₅Cl₂N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091109
CAS-Nummer: 10397-15-6