5-Brom-2-chlor-4-(methylthio)pyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3705-1G OR3705-5G
APOSOR3705-1GEA 45.1 EUR
APOSOR3705-1G APOSOR3705-5G
5-Brom-2-chlor-4-(methylthio)pyrimidin 97%
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄BrClN₂S
Molecular Weight: 239.5200 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07781218
CAS-Nummer: 59549-51-8