1-(4-Brombenzyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3709-1G OR3709-5G
APOSOR3709-1GEA 0 EUR
APOSOR3709-1G APOSOR3709-5G
1-(4-Brombenzyl)piperidin
1-(4-Brombenzyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₆BrN
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06080709
CAS-Nummer: 178162-69-1