1,1-Dichlorethan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylidene dichloride
OR3712-5G OR3712-1G OR3712-25G
APOSOR3712-5GEA 197 EUR
APOSOR3712-5G APOSOR3712-1G APOSOR3712-25G
1,1-Dichlorethan 98%
1,1-Dichlorethan
Formel: Cl₂HCCH₃
Molecular Weight: 98,96 g/mol
Siedepunkt: 57 °C
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013673
CAS-Nummer: 75-34-3
EINECS: 200-863-5
UN: 2362
ADR: 3,II