2-Aminooxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxazol-2-amine
OR3721-1G
OR3721-5G
APOSOR3721-1GEA
23.2
EUR
APOSOR3721-1G
APOSOR3721-5G
2-Aminooxazol
2-Aminooxazole
Formel:
C₃H₄N₂O Molecular Weight: 84.10 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07364485 CAS-Nummer: 4570-45-0 |