2-Chlor-1H-purin-6-amin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Amino-2-chloropurine, 2-Chloroadenine
OR3724-1G
OR3724-5G
OR3724-10G
APOSOR3724-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3724-1G
APOSOR3724-5G
APOSOR3724-10G
2-Chlor-1H-purin-6-amin
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Formel:
C₅H₄ClN₅ Molecular Weight: 169,57 g/mol Schmelzpunkt: 384…389 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037925 CAS-Nummer: 1839-18-5 |