2-Amino-6-iodpurin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Iodo-9H-purin-2-amine

OR3725-250MG OR3725-5G
APOSOR3725-250MGEA 62.6 EUR
APOSOR3725-250MG APOSOR3725-5G
2-Amino-6-iodpurin
2-Amino-6-iodopurine
Formel: C₅H₄IN₅
Molecular Weight: 261,02 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08706375
CAS-Nummer: 19690-23-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR