2-Chinoxalincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3738-10G OR3738-5G OR3738-25G
APOSOR3738-10GEA 40.6 EUR
APOSOR3738-10G APOSOR3738-5G APOSOR3738-25G
2-Chinoxalincarbonsäure
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174,16 g/mol
Schmelzpunkt: 208 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012334
CAS-Nummer: 879-65-2