2,4-Dichlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-DCT
OR3753-1KG
OR3753-500G
APOSOR3753-1KGEA
328
EUR
APOSOR3753-1KG
APOSOR3753-500G
2,4-Dichlortoluol
2,4-Dichlortoluol
Formel:
C₇H₆Cl₂ Molecular Weight: 161,03 g/mol Siedepunkt: 199…201 °C Schmelzpunkt: –14 to –13 °C Dichte: 1,246 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000583 CAS-Nummer: 95-73-8 EINECS: 202-445-8 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...