α,4-Dichlortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlorbenzylchlorid, 1-Chlor-4-(chlormethyl)benzol
OR3764-1KG OR3764-250G OR3764-5KG OR3764-25G OR3764-100G OR3764-400G
APOSOR3764-1KGEA 104 EUR
APOSOR3764-1KG APOSOR3764-250G APOSOR3764-5KG APOSOR3764-25G APOSOR3764-100G APOSOR3764-400G
α,4-Dichlortoluol 99%
α,4-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 216…222 °C
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000914
CAS-Nummer: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III