3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 3,4-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid
OR3775-100G
APOSOR3775-100GEA 62.5 EUR
APOSOR3775-100G
3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 98%
3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 172,66 g/mol
Schmelzpunkt: 196 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052270
CAS-Nummer: 60481-51-8