2-(Tributylstannyl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
OR3779-25G
OR3779-100G
OR3779-5G
APOSOR3779-25GEA
0
EUR
APOSOR3779-25G
APOSOR3779-100G
APOSOR3779-5G
2-(Tributylstannyl)pyridin 95%
2-(Tributylstannyl)pyridin
Remainder tributyltin halide.
Formel:
C₁₇H₃₁NSn Molecular Weight: 368,15 g/mol Siedepunkt: 132…134 °C/1mmHg Dichte: 1,137 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 24 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00052052 CAS-Nummer: 17997-47-6 UN: 2929 ADR: 6.1+3,II |