5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3808-10G OR3808-5G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 137 EUR
APOSOR3808-10G APOSOR3808-5G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Formel: C6H7NO2
Schmelzpunkt: 80…81 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06858737
CAS-Nummer: 51834-97-0