4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3841-1G
OR3841-5G
APOSOR3841-1GEA
340
EUR
APOSOR3841-1G
APOSOR3841-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine
Formel:
C₁₃H₂₀N₂ Molecular Weight: 204,32 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07345530 CAS-Nummer: 91271-81-7 UN: 3261 ADR: 8,III |