{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3842-1G OR3842-500MG
APOSOR3842-1GEA 348 EUR
APOSOR3842-1G APOSOR3842-500MG
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formel: C₁₃H₂₁N₃
Molecular Weight: 219.33 g/mol
Dichte: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060530
CAS-Nummer: 515162-20-6