3-Chlorpropen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
OR3848-2.5L
OR3848-500ML
APOSOR3848-2.5LEA
186
EUR
APOSOR3848-2.5L
APOSOR3848-500ML
3-Chlorpropen 98%
3-Chlorpropen
Formel:
C₃H₅Cl Molecular Weight: 76.53 g/mol Siedepunkt: 44…46 °C Schmelzpunkt: –135 °C Dichte: 0.939 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –28 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000984 CAS-Nummer: 107-05-1 EINECS: 203-457-6 UN: 1100 ADR: 3+6.1 I Merck Index: 13,00286 |