2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3867-1G
OR3867-5G
OR3867-100MG
APOSOR3867-1GEA
250
EUR
APOSOR3867-1G
APOSOR3867-5G
APOSOR3867-100MG
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 169…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139513 CAS-Nummer: 81438-53-1 |