2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3891-100G OR3891-25G
APOSOR3891-100GEA 168 EUR
APOSOR3891-100G APOSOR3891-25G
2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
Molecular Weight: 193,98 g/mol
Siedepunkt: 0,9 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00127867
CAS-Nummer: 49845-33-2