4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3920-1G OR3920-5G
APOSOR3920-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3920-1G APOSOR3920-5G
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Formel: C₅H₇Cl₂NS
Molecular Weight: 184,078 g/mol
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00067725
CAS-Nummer: 77470-53-2
UN: 3261
ADR: 8,III