1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR3924-100G
OR3924-25G
APOSOR3924-100GEA
43.5
EUR
APOSOR3924-100G
APOSOR3924-25G
1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinol 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Formel:
C₁₆H₁₇NO Schmelzpunkt: 106…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00205109 CAS-Nummer: 18621-17-5 UN: 3259 ADR: 8,III |