7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: CRT0044876
OR3926-1G OR3926-5G
APOSOR3926-1GEA 72.5 EUR
APOSOR3926-1G APOSOR3926-5G
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₄
Molecular Weight: 206.16 g/mol
Schmelzpunkt: 264…266 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044720
CAS-Nummer: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6