5,7-Dichlor-4-chinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloroquinolin-4-ol
OR3930-1G OR3930-500MG
APOSOR3930-1GEA 139 EUR
APOSOR3930-1G APOSOR3930-500MG
5,7-Dichlor-4-chinolinol 97%
5,7-Dichlor-4-chinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 214,0481 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219834
CAS-Nummer: 171850-29-6