3-Isopropoxyphenylboronsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Isopropoxybenzeneboronic acid

OR3942-25G
APOSOR3942-25GEA 121 EUR
APOSOR3942-25G
3-Isopropoxyphenylboronsäure 97%
3-Isopropoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₃
Molecular Weight: 180,01 g/mol
Siedepunkt: 199 °C
Schmelzpunkt: 76…81 °C
Dichte: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03701512
CAS-Nummer: 216485-86-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR